Learn More
Cole-Parmer™ Espátula de rasqueta de nylon rígida larga
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
34,29 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El mango corto y cómodo y la hoja ancha de nylon hacen que estas espátulas de rasqueta sean ideales para recipientes difíciles de limpiar
- Hoja rígida para una mayor resistencia
- El modelo 06266-15 tiene una hoja blanda para una mayor flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espátula de rasqueta |
| Longitud (imperial) | 13,5 in |
| Anchura (imperial) | 4,5 in |
| Anchura (métrico) | 11,43 cm |
| Material | Nailon |
| Longitud (métrico) | 34,29 cm |