Learn More
Hamilton™ Jeringas para instrumentos de larga duración
Descripción
- Punta de émbolo fabricada de UHMWPE (Polietileno de peso molecular ultra alto) que es más resistente que el PTFE a los arañazos
- Varilla de émbolo hecha de acero inoxidable 316 que ofrece una excepcional resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), UHMWPE |
| Diámetro exterior (métrico) | 13,5 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para instrumental |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |