Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de Mango Largo
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mango extra largo
- Fabricación libre de grietas
- 316L Acero inoxidable
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Acabado | Pulido |
| Longitud del mango (métrico) | 600 mm |
| Material | Acero inoxidable (316L) |