Description
- Para facilitar el muestreo desde depósitos, cubas y lagos, entre otros.
- Las asas tienen un diámetro de 2,9 cm (1,125 pulg.) y están soldadas a un recipiente de muestreo rígido con un ángulo de 45° para facilitar el muestreo desde una posición elevada
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de mango | 2 pieza |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Blanco |
| Diámetro del mango (métrico) | 2,9 cm |
| Longitud del mango (métrico) | 3,7 m |