Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tomas esmerilada largas
Descripción
- Tomas cónicas esmeriladas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de junta | NS 12/32 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |