Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tomas esmerilada largas
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Tomas cónicas esmeriladas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de junta | NS 24/40 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |