Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos de tierra largos con punta
Código de producto. 10706951
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
10706951 NS 29/42 paquete de 10
10090291 NS 24/40 paquete de 10
10375021 NS 14/35 paquete de 10
10598791 NS 19/38 paquete de 10
4 options
Código de producto. 10706951
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100829
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tamaño de junta NS 29/42
Grosor de la pared (métrico) 2 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 26 mm
Longitud (métrico) 130 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3