Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos de tierra largos con punta
Código de producto. 10598791
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
Unit Size:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de junta unitSize
10598791 NS 19/38 paquete de 10
10090291 NS 24/40 paquete de 10
10375021 NS 14/35 paquete de 10
10706951 NS 29/42 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10598791 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 01100819
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Cantidad 10/paq.
Tamaño de junta NS 19/38
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 17 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3