Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos de tierra largos con punta
Código de producto. 10375021
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10375021
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100814
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tamaño de junta NS 14/35
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3