Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos de tierra largos con punta
Descripción
- Conos cónicos esmerilados
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de junta | NS 24/40 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 22 mm |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |