Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos de tierra largos
Descripción
- Conos cónicos esmerilados
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de junta | NS 29/42 |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |