Learn More
SHOWA™ Long Cuffed Blue Nitrile Gloves, Model 7545
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7250536
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
17850442 Pequeño paquete de 100
17870442 M paquete de 100
17880442 L paquete de 100
17860442 XL paquete de 100
17807331 11 paquete de 90
5 options
Código de producto. 17850442
Marca: SHOWA™ 754507S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Sí
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Unlined
Modelo 7545
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm