Learn More
Hirschmann™ Tubos cónicos largos para centrífuga
Descripción
- Forma cónica larga
- Disponible con graduaciones blancas o sin graduaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Longitud (métrico) | 115 ± 5 mm |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Graduated | No |
| Tipo de producto | Centrifuge Tube |