Learn More
Hirschmann™ Tubos cónicos largos para centrífuga
Código de producto. 11888891
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
De 0 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Graduaciones unitSize
11888891 De 0 a 10 ml paquete de 100
13158019 - paquete de 100
2 options
Código de producto. 11888891
Marca: Hirschmann™ 6010101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excellent for analysis and separation of various materials. Hirschmann Instruments™ Long Conical Centrifuge Tubes are manufactured to tolerate high speeds.
  • Forma cónica larga
  • Disponible con graduaciones blancas o sin graduaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
N.° por paquete 100
Longitud (métrico) 115 ± 5 mm
Graduaciones De 0 a 10 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga