missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonafarnib, MedChemExpress

Código de producto. 16458907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458907 5 mg 5 miligramos
16496318 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458907

Marca: Medchem Express HY15136

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.

Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lonafarnib
CAS 193275-84-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31Br2ClN4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Sch66336
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (78.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N
Peso molecular (g/mol) 638.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.