Learn More
Lomustine, MedChemExpress
Código de producto. p-200099751
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
16461686 500 mg 500 miligramos
16441096 200 mg 200 miligramos
2 options
Código de producto. 16461686
Marca: Medchem Express HY13669
MedChemExpress Lomustine (CCNU; NSC 79037) is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Lomustine (CCNU
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomustine
Forma física Solid
CAS 13010-47-4
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CCNU NSC 79037
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (427.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1CCCCC1)N(CCCl)N=O
Peso molecular (g/mol) 233.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.7
Porcentaje de pureza 98.56%