Learn More
Lomibuvir, MedChemExpress
Código de producto. 16480638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480638 5 mg 5 miligramos
16488198 10 mg 10 miligramos
16464097 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16480638
Marca: Medchem Express HY75800
MedChemExpress Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.
Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomibuvir
CAS 1026785-55-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H35NO4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo VX-222
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (224.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C([C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)C=C(C#CC(C)(C)C)S1)O
Peso molecular (g/mol) 445.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.61
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus