Learn More
Agilent BioTek Lector de microbiología LogPhase 600
Tienda Agilent BioTek Productos
Descripción
El lector de microbiología BioTek LogPhase 600 está diseñado para medir curvas de crecimiento microbiano en hasta cuatro microplacas estándar de 96 pocillos. Este lector de placas de microbiología presenta una agitación sólida y un control de temperatura uniforme, funciones expresamente integradas, que son fundamentales para el crecimiento óptimo de bacterias y células de levadura
LogPhase 600 está controlado con una aplicación de software que proporciona una experiencia de usuario sencilla, pero potente. El software controla el lector para adquirir datos y realizar análisis centrados en la microbiología para todas las placas.
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura de la incubadora | Incubación a 45 °C con control de condensación |
| Fuente de luz | LED |
| Tipos de placas | Microplacas de 96 pocillos con sellado de cubierta |
| Reading Options | Cinética discontinua |
| Agitación | Orbital |
| Exactitud | De 0 a 2 de D.E. ±1 % ± 0,01 de D.E. |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V a 50/60 Hz, 250 W |
| Altura (imperial) | 10,5 pulg. |
| Altura (métrico) | 26,7 cm |
| Mostrar más |