Learn More
Agilent BioTek Lector de microbiología LogPhase 600
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17207819 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Intervalo de longitud de onda:
560 nm
580 nm
600 nm
620 nm
640 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17207819
Marca: Agilent BioTek LP560SN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek LogPhase 600 microbiology reader is designed for measuring microbial growth curves in up to four standard 96-well microplates. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
El lector de microbiología BioTek LogPhase 600 está diseñado para medir curvas de crecimiento microbiano en hasta cuatro microplacas estándar de 96 pocillos. Este lector de placas de microbiología presenta una agitación sólida y un control de temperatura uniforme, funciones expresamente integradas, que son fundamentales para el crecimiento óptimo de bacterias y células de levadura
LogPhase 600 está controlado con una aplicación de software que proporciona una experiencia de usuario sencilla, pero potente. El software controla el lector para adquirir datos y realizar análisis centrados en la microbiología para todas las placas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura de la incubadora Incubación a 45 °C con control de condensación
Fuente de luz LED
Tipos de placas Microplacas de 96 pocillos con sellado de cubierta
Reading Options Cinética discontinua
Agitación Orbital
Exactitud De 0 a 2 de D.E. ±1 % ± 0,01 de D.E.
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Requisitos eléctricos 100/240 V a 50/60 Hz, 250 W
Altura (imperial) 10,5 pulg.
Altura (métrico) 26,7 cm
Incluye Aplicación Gen5 y LogPhase
Linealidad De 0 a 2 de D.E. ±1 % ±0,01 de D.E.
Modelo LP560
Resolución 0,001 OD
Garantía 1 año
Intervalo de longitud de onda 560 nm
Peso (imperial) 50 lb
Peso (métrico) 22,7 kg
Anchura (imperial) 26 pulg.
Anchura (métrico) 66 cm
Mostrar más Mostrar menos
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis