Learn More
Notrax Logo Washable™: alfombrilla con logotipo personalizado impreso
Código de producto. p-7227309
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17762488 85 x 60 cm cada uno
17772488 115 x 85 cm cada uno
17782488 150 x 85 cm cada uno
17792488 180 x 115 cm cada uno
4 options
Código de producto. 17762488
Marca: Notrax 190S0023WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logo Washable™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image. Nitrile rubber backing is washable up to 50°C.
  • Alfombrilla de entrada con logotipo funcional y lavable que se puede personalizar completamente mediante la impresión a todo color BrilliantStep™ con combinaciones de colores casi infinitas
  • El tubo de friso de tipo penacho proporciona una verdadera profundidad de color y una superficie impenetrable, lo que lo hace más duradero, así como más eficaz para ocultar la suciedad y el tránsito de pies
  • El dorso de caucho de nitrilo se puede lavar hasta 50 °C con un patrón de hendiduras para minimizar el movimiento en todas las superficies y mantener la alfombrilla elevada en suelos duros para permitir el secado por debajo
  • Logo Washable™ se puede personalizar completamente con la tecnología de impresión de última generación BrilliantStep™ que permite efectos tridimensionales, líneas finas y sombreado de color, para que cada alfombrilla tenga su imagen verdaderamente individual
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 85 x 60 cm
Modelo Friso
Color Blanco
Longitud (imperial) 2,8 ft
Longitud (métrico) 85 cm
Material Poliamida 6,6 de alta torsión
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm