Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de registro de datos Logger-Trac™ Mini-Logger-Trac
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Memoria de datos:
La memoria flash interna almacena 7680 lecturas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Requiere el software MaxiThermal (15-081-150) y la base con cable USB (14-650-123) para descargar datos y reiniciar el minirregistrador de datos.
La tecnología de visualización LCD activa del termómetro de registro de datos Fisherbrand™ Mini-Logger-Trac™ permite ver inmediatamente en la pantalla la duración (tiempo acumulado) de la oscilación de temperatura. El usuario puede seleccionar los parámetros de temperatura aceptables (valores de temperatura alta y baja) en incrementos de 1°.
- Duración de la oscilación de temperatura
- Registrador de datos con intervalos de registro definidos por el usuario
- La pantalla LCD activa muestra los siguientes datos importantes: Temperatura actual, temperaturas mínimas/máximas, estado de grabación, tiempo de ejecución, tiempo acumulado de alarma (oscilación), alarma Tally
- Requiere la base Fisherbrand Traceable y el cable USB (6549) para cargar datos en el PC
Para una flexibilidad completa, el intervalo de grabación definido por el usuario se puede establecer en función del número de días deseados para registrar (de 4 horas a 365 días) o el intervalo de tiempo deseado (de cada 2 segundos a cada 24 horas). La memoria flash interna almacena 7680 lecturas.
Para garantizar que no se pierde ningún dato, una vez que la memoria esté llena, el termómetro detendrá el registro de datos (los datos no se sobrescribirán). Durante la grabación, se muestra la siguiente información: Temperatura actual, mínima y máxima alcanzada y tiempo de funcionamiento acumulativo. Una vez que se ha producido una condición de alarma, se muestra la siguiente información adicional: Alarma Tally, notificación de ALARMA, hora de alarma acumulada.
Los termómetros Logger-Trac individuales están preprogramados con valores de alarma de 2 °C (bajo) y 8 °C (alto) y un intervalo de registro para permitir 30 días de registro (las lecturas se registran cada 5 minutos, 33 segundos).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registradores de datos |
| Tipo de pantalla | Tecnología de pantalla LCD activa |
| Memoria de datos | La memoria flash interna almacena 7680 lecturas |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | Alto/bajo |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Descripción | Con memoria de temperatura mín./máx. Registro de datos y datos exportables |
| Interfaz | USB |
| Clasificación IP | IP66 |
| Tipos de sensores | Sensor interno |
| Mostrar más |