Learn More
Detector de fugas Loctite™ 7100
Código de producto. 11930207
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
400 ml
Tamaño de la unidad:
400 ml
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11930207 400 ml 400 ml
1 options
Código de producto. 11930207
Marca: Loctite 250000
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Tipo de producto Detector de fugas Loctite 7100
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para todo tipo de gases, incluido el oxígeno
Punto de ebullición 100 °C
Color Incoloro
Presión 4000 mbar
Volumen (métrico) 400 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • LOCTITE SF 7100
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P410+P412-Proteger de la luz del sol No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.