Learn More
Brady™ Estación de bloqueo
Click to view available options
Altura (métrico):
591 mm
660 mm
762 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estaciones de bloqueo de montaje en la pared de frontal abierto vacías
- Construida con resistente poliestireno blanco con orificios pre-perforados para un sencillo montaje mural
- Orificios de estilo de bastidor de montaje perforados en la parte trasera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estación de bloqueo |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| Fondo (imperial) | 4 in. |
| Fondo (métrico) | 97 mm |
| Descripción | Adjustable Lockout Stations - Small Lockout Station |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 101,6 x 311,00 x 591,00 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 23.25 in. |
| Altura (métrico) | 591 mm |
| Mostrar más |