Learn More
Brady™ Placa de bloqueo
Descripción
- Estaciones de bloqueo de montaje en la pared de frontal abierto vacías
- Un programa de bloqueo con éxito comienza con los dispositivos adecuados almacenados en los lugares correctos, y los paneles de estaciones de bloqueo son la solución perfecta como primer paso
- No se incluyen etiquetas, candados y mandíbulas.
- Panel de 6 candados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de bloqueo |
| Alternate Part Number | 6-LOCKBOARD |
| Color | Amarillo |
| Material | Acrílico |
| Fondo (imperial) | 0.19 in. |
| Fondo (métrico) | 4.76 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 4,76 x 393 x 292 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 11.5 in. |
| Altura (métrico) | 292 mm |
| Mostrar más |