Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de gradillas y cajas Locator™ Plus
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Almacene de forma económica hasta 6000 muestras en el sistema de gradillas y cajas Thermo Scientific™ Locator™ Plus que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido. Este sistema indexado está disponible con o sin monitor de nivel ultrasónico.
- Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
- Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
- Uniformidad extraordinaria de temperaturas: las muestras se almacenan por debajo de los -180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
- Si el nivel de nitrógeno rebasa el intervalo de seguridad se acciona una alarma sonora; cuenta con contactos de alarmas remotas de seco para una monitorización remota.
- El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación del nitrógeno líquido y reduce los costes de funcionamiento.
- Bloqueo seguro que evita el acceso no autorizado.
Locator 4 Plus y Locator 8 Plus:
- Con control de nivel
- Diámetro externo: 55,8 cm; Altura 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
- Sin monitor de nivel
- Diámetro externo: 55,9cm; altura: 67,9cm
Locator 6 Plus:
- Sin monitor de nivel
- Diámetro externo: 66 cm; Altura 100,3 cm
Nota:
La capacidad de almacenamiento de viales especificada presupone que los viales criogénicos Thermo Scientific™ Nalgene™ son de 1,2/2 ml.
Incluye:
Gradillas indexadas de acero inoxidable diseñadas para el uso con las cajas criogénicas Nalgene™ de 5 cm; hay disponibles gradillas de mayor tamaño para ampollas de 5 ml en los modelos Locator Jr. Plus y Locator 4 Plus. Disponible con o sin control de nivel de nitrógeno líquido (el control instalado de fábrica opcional se puede adquirir por separado).
Requiere:
Cajas criogénicas Thermo Scientific Nalgene (se piden por separado)
Compatible con:
- Cajas, Nalgene, 2 ″ para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 ″) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
- Cajas, Nalgene, 10,16 cm (4″) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
- Diario (LT509X5)
- Control de nivel instalado por el cliente: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
- Rack para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X19A)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
- Viales criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llenado manual de vaso Dewar con NL2 |
| Capacidad (imperial) | 4,273 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 121 l |
| Intervalo de temperatura | Por debajo de - 180 °C |
| Aislamiento | Vacío |
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
| Incluye | Con monitor de nivel |
| Modelo | Locator 8 Plus |
| Tiempo contención estático | 201 días |
| Altura exterior (imperial) | 37,5 in |
| Mostrar más |