Learn More
Thermo Scientific™ Sistema criogénico de gradilla y caja Locator™ 8 con control de nivel, 220 V
Recupere muestras celulares de forma rápida y sencilla con estos sistemas criogénicos de gradilla y caja.
Marca: Thermo Scientific™ CY509110
Descripción
Recupere muestras celulares de forma rápida y sencilla con los sistemas criogénicos de rack y caja Thermo Scientific™ Locator™, que disponen de un diseño exclusivo de rack colgante y caja con reticuladda, un aislamiento por vacío avanzado, una uniformidad de temperatura inigualable y un innovador control de nitrógeno líquido.
Características:
- Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
- El sistema es apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados.
- Recipientes superaislados con diseño especial de boca estrecha que minimiza la evaporación y conserva el nitrógeno líquido.
- Las muestras se almacenan por debajo de 180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
- El control de nivel ultrasónico protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido.
- El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento.
- El control opcional proporciona una lectura continua con LED del nivel de nitrógeno líquido y activa alarmas acústicas y visuales si el nivel cae por debajo del intervalo de seguridad de 2,5 cm aproximadamente.
- Una alarma opcional advierte además al operador en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido.
- El soporte para candado evita el acceso no autorizado.
Locator Jr.:
- Tiempo de contención estático: 70 días
- 1600 (100/caja)
- Tasa de evaporación: 0,85 l/día
Locator 4:
- Tiempo de contención estático: 112 días
- 3600 (100/caja)
- Tasa de evaporación: 0,99 l/día
Locator 8:
- Tiempo de contención estático: 185 días
- 1800 (25/caja)
- Tasa de evaporación: 0,6 l/día
Incluye:
Gradillas de acero inoxidable con índice que encajan en sus ubicaciones correspondientes del recipiente. Cada gradilla dispone de compartimentos de almacenamiento individual capaces de albergar una caja de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™.
Requiere:
Cajas de almacenamiento criogénico Nalgene (pedido por separado). Cada caja dispone de áreas de almacenamiento individuales y numeradas para su uso con viales de 2,0 ml o más pequeños.
Nota:
Las capacidades indicadas corresponden a los viales criogénicos Nalgene de 1,2/2 ml.
Compatible con:
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
- Cajas, Nalgene, 10 cm (4 pulg) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
- Diario (LT509X5)
- Control de nivel instalado por el cliente: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V, Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
- Gradilla, para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X19A)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
- Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Especificaciones
| Locator 8 con control de nivel | |
| Por debajo de - 180 °C | |
| CE, CSA | |
| Nivel ultrasónico |
| Locator 8 con control de nivel | |
| Vacío | |
| Sistemas criogénicos de gradilla y caja Locator™ | |
| 220 V |