Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de racks y cajas & Locator 6™
Código de producto. p-4530735 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Incluye:
Monitor de nivel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15529975
Marca: Thermo Scientific™ CY509113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema Thermo Scientific Locator 6 es un recipiente de almacenamiento de máxima capacidad.
El sistema Thermo Scientific Locator 6 es un recipiente de almacenamiento de máxima capacidad.
Disponible con o sin monitor de nivel ultrasónico, los sistemas de racks y cajas indexados Thermo Scientific Locator 6 permiten recuperar las muestras de forma rápida y eficiente, ofrecen una capacidad de almacenaje excelente (hasta 6.000 muestras) y combinan un coste muy bajo con un consumo de nitrógeno líquido mínimo.
Características:
  • Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
  • El sistema es apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados.
  • Las muestras se almacenan por debajo de 180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
  • El control de nivel ultrasónico opcional protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido.
  • Si el nivel de nitrógeno cae por debajo del intervalo de seguridad se acciona una alarma sonora.
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento.
  • Bloqueo seguro que evita el acceso no autorizado.
Incluye:
Gradillas indexadas de acero inoxidable diseñadas para su uso con cajas criogénicas Thermo Scientific™ Nalgene™ de 5 cm (gradillas más grandes disponibles para el almacenamiento de ampollas de 5,0 ml). También está disponible con o sin control de nivel de nitrógeno líquido (el control instalado de fábrica opcional se puede adquirir por separado).
Requiere:
Cajas criogénicas Nalgene (pedido por separado).
Compatible con:
  • Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 1 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
  • Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
  • Cajas, Nalgene, 10 cm (4 pulg) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
  • Diario (LT509X5)
  • Control de nivel instalado por el cliente: CN509X11-70 (100-220V)
  • Gradilla, para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X32A-70)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
  • Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Dewar de LN2 de llenado manual
Capacidad (imperial) 6,2 cu. ft.
Capacidad (métrico) 184 L
Aislamiento Vacío
Incluye Monitor de nivel
Modelo Localizador 6
Tiempo contención estático 185 Días
Altura exterior (imperial) 37,5 in.
Altura exterior (métrico) 95,3 cm
Diámetro (imperial) 26 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 8,5 in.
Diámetro (métrico) 66 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 21,5 cm
Opciones de vigilancia Nivel ultrasónico
Tensión 110/220 V
Requisitos eléctricos 110 - 220 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Consumo energético 0.99L
Capac. viales 6000
Peso con embalaje (imperial) 160 lb.
Peso con embalaje (métrico) 72,6 kg
Admite Cajas (60/Sistema)
Capacidad de la gradilla 10 Cajas