missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LOC170082, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16156879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16156879 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16156879 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00170082B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MSDKNQIAARASLIEQLMSKRNFEDLGNHLTELETIYVTKEHLQETDVVRAVYRVLKNCPSVALKKKAKCLLSKWKAVYKQTHSKARNSPKLFPVRGNKEENSGPSHDPSQNETLGICSSNSLSSQDVAKLSEMIVPENRAIQLKPKEEHFGDGDPESTGKRSSELLDPTTPMRTKCIELLYAALTSSSTDQPKADLWQNFAREIEEHVFTLYSKNIKKYKTCIRSKVANLKNPRNSHLQQNLLSGTTSPREFAEMTVMEMANKELKQLRASYTESCIQEHYLPQVIDGTQTNKIKCRRCEKYNCKVTVIDRGTLFLPSWVRNSNPDEQMMTYVICNECGEQWYHSKWVCW

Especificaciones

Antígeno LOC170082
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica TFIIS central domain-containing protein 1
N.º de referencia del gen ENST00000380600
Alias de gen MGC17403
Símbolos de los genes LOC170082
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MGC17403 (ENSP00000369974, 1 a.a. ∼ 351 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170082
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.