Learn More
Sulfato de lobelina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11423567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11423567 5 g 5 g
11413567 1 g 1 g
11433567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11423567 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17326.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 134-64-5 | C44H56N2O8S | 773.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-64-5
Fórmula molecular C44H56N2O8S
Peso molecular (g/mol) 773.00
Número MDL MFCD00135592
Clave InChI GRZMOSSVIPFGFF-GNJLJDPWSA-N
Sinónimo lobeline sulfate, bantron, lobelin sulfate, lobeline sulphate, unii-4cj480v2hp, lobeline, sulfate 2:1 salt, ethanone, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methyl-2-piperidinyl-1-phenyl-, 2theta-2alpha,6alpha s-, sulfate 2:1 salt, bis--lobeline ; sulfuric acid, smokeless tn, 2-6-2-hydroxy-2-phenylethyl-1-methylpiperidin-2-yl-1-phenylethanone sulfate
PubChem CID 120636
Nombre IUPAC 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hidroxi-2-feniletilo]-1-metilpiperidina-2-ilo]-1-feniletanona; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1.CN1[C@H](C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)CCC[C@@H]1CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Lobeline sulfate
Cantidad 5 g
Número UN UN1544
Formula Weight (peso de la fórmula) 773.01
Porcentaje de pureza 99%