Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Código de producto. 17853088
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -10 °C a +330 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17853088 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823008 | De -10 °C a +330 °C | 2 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17873028 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17862988 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17833028 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17883028 | De -10 °C a +260 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17822998 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 15,5 cm | cada uno |
| 17842998 | De -10 ° a +360 °C | 2 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17863018 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17843028 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17892988 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17853018 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17843038 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823068 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17803088 | De -10 °C a +300 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17853108 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17893118 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813088 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17873108 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17893108 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17833108 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17863068 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17833078 | -10°C a +50°C | 1 °C | inmersión total | 15,5 cm | cada uno |
| 17823078 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17853088
Marca: Brannan™ 44/811/8 + 49/101/0
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°C, 50°C, 90°C |
| Certificaciones/conformidad | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Glass |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Temperatura máx. (imperial) | 302 °F |
| Temperatura máxima | +150°C |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -4°F to +302°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +150 °C |
| Exactitud | ± 1.5°C at 90°C |
| Subdivisión | 1 °C |
| Anchura (métrico) | 1.2 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |