Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marca: Brannan™ 44/809/8 + 49/101/0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
0°C, 20°C, 45°C | |
inmersión total | |
Glass | |
122 °F | |
-31 °F | |
-31°F to +122°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Alcohol azul | |
+50°C | |
- 35 °C | |
De -35 °C a +50 °C | |
0,5 °C |
Título del producto
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -35°C to +50°C, Subdivisions: 0.5°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido