Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Código de producto. 17803088
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -10 °C a +330 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
17803088 De -10 °C a +300 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17823008 De -10 °C a +330 °C 2 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17873028 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17862988 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17833028 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17883028 De -10 °C a +260 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17822998 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
17842998 De -10 ° a +360 °C 2 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17863018 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17843028 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17892988 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17853018 De -35 °C a +50 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17843038 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17823068 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17853108 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17893118 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17813088 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17873108 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17893108 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17853088 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17833108 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17863068 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17833078 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
17823078 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
24 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17803088
Brand: Brannan™ 44/815/0 + 49/101/0
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifikationer
Puntos de calibración 0°C, 50°C, 90°C
Certificaciones/conformidad UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 30,5 cm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol marrón
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima +300°C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (imperial) 14°F to 572°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +300 °C
Exactitud ± 2.0°C at 90°C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.