Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marca: Brannan™ 44/810/9 + 49/503/0
173.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
0°C, 50°C, 100°C | |
inmersión total | |
Glass | |
230 °F | |
-4 °F | |
-4°F to +230°F | |
± 1.5°C at 90°C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Alcohol azul | |
+110°C | |
-20°C | |
De -20 °C a +110 °C | |
0,5 °C |
Título del producto
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -20°C to +110°C, Subdivisions: 0.5°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido