Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifications
Specifications
| Puntos de calibración | 0°C, 100°C, 200°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 UKAS |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 40,5 cm |
| Material | Glass |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Temperatura máx. (imperial) | 410 °F |
| Temperatura máxima | +210°C |
| Temperatura mín. (imperial) | 14 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -10°C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction