Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/823/0 + 49/503/0
186.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17833068
  • 199.00€ / cada uno
Descripción
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 25°C, 45°C
inmersión total
Glass
124°F
30°F
30°F to 124°F
± 0.5°C at 35°C
1.2 cm
ISO 17025 UKAS
40.5 cm
Alcohol azul
+51°C
-1°C
-1°C to 51°C
0.2°C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -1°C to 51°C, Subdivisions: 0.2°C, Total Immersion, Length: 40.5 cm