Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17832988
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
17832988 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17882988 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17843298 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17892978 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17872988 De -10 ° a +360 °C 2 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17802998 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17893288 De -10 °C a +260 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17833008 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
17853068 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17843068 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17803078 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17863288 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17803298 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17893068 De -10 ° a +360 °C 2 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17813118 De -35 °C a +50 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17833088 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17833068 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17813078 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17813298 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17853298 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17883108 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17883298 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17873068 De -10 °C a +300 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17843078 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 15,5 cm cada uno
24 options
Código de producto. 17832988
Marca: Brannan™ 44/822/0 + 49/503/0
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 25°C, 45°C
Certificaciones/conformidad ISO 17025 UKAS
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 40,5 cm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máx. (imperial) 124°F
Temperatura máxima +51°C
Temperatura mín. (imperial) 30°F
Temperatura mín. (métrico) -1°C
Intervalo de temperatura (imperial) 30°F to 124°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -1 °C a 51 °C
Exactitud ± 1.0°C at 35°C
Subdivisión 0,2 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm