Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Código de producto. 15689025| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15689025 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13008593 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13098583 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13018593 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13028593 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 11907341 | De -10 °C a +260 °C | 1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13038583 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 12309359 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 12399349 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 13078583 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 13088583 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 12389349 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13068593 | De - 10 °C a + 330 °C | 2 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 12319359 | De -10 °C a +300 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13038603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13008603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13048603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13018603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13058603 | De -10 °C a +101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 12339359 | De -1 °C a +101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13038593 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 155 mm | cada uno |
| 13048593 | -10°C a +50°C | 1 °C | inmersión total | 115 mm | cada uno |
| 15482695 | De - 10 °C a + 360 °C | 2° | inmersión parcial | 305 mm | paquete de 10 |
| 15442695 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 305 mm | paquete de 10 |
| 15432695 | De - 10 °C a + 360 °C | 2° | inmersión total | 305 mm | paquete de 10 |
Código de producto. 15689025
Marca: Brannan™ 44/802/9
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
- Este relleno marrón permite tomar lecturas de temperatura precisas por encima de los 300 °C.
- Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
- Viene con una tapón sin rosca azul y un anillo de suspensión de seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Incluye | Tapón de cierre no enrollable Brannan |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Líquido azul |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 20 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +110 °C |
| Exactitud | De ±1,0 C a 35 °C |
| Subdivisión | 0,5 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |