Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Código de producto. 13048603
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +101 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -1 °C a +101 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De - 10 °C a + 330 °C
De - 10 °C a + 360 °C
De - 1 °C a + 51 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
13048603 De - 1 °C a + 51 °C 0,2 °C inmersión parcial 405 mm cada uno
13008593 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
13098583 De -35 °C a +50 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
13018593 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
13028593 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
11907341 De -10 °C a +260 °C 1 °C inmersión parcial 405 mm cada uno
13038583 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión parcial 405 mm cada uno
12309359 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión total 305 mm cada uno
12399349 De -35 °C a +50 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
13078583 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
13088583 De -20 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 305 mm cada uno
12389349 De -10 °C a +210 °C 1 °C inmersión total 405 mm cada uno
13068593 De - 10 °C a + 330 °C 2 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
12319359 De -10 °C a +300 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
13038603 De - 1 °C a + 51 °C 0,1 °C inmersión parcial 405 mm cada uno
13008603 De - 1 °C a + 51 °C 0,1 °C inmersión total 405 mm cada uno
13018603 De - 1 °C a + 51 °C 0,2 °C inmersión total 405 mm cada uno
13058603 De -10 °C a +101 °C 0,2 °C inmersión parcial 405 mm cada uno
12339359 De -1 °C a +101 °C 0,2 °C inmersión total 405 mm cada uno
13038593 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 155 mm cada uno
13048593 -10°C a +50°C 1 °C inmersión total 115 mm cada uno
15482695 De - 10 °C a + 360 °C inmersión parcial 305 mm paquete de 10
15442695 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión total 305 mm paquete de 10
15432695 De - 10 °C a + 360 °C inmersión total 305 mm paquete de 10
15689025 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 13048603 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/822/0
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
  • Fácil de leer gracias al fondo blanco
  • Con anillo de suspensión de seguridad
  • Con parte superior no enrollable de color azul
  • Disponible en diferentes escalas de temperatura
Especificaciones
Relleno del frasco Alcohol azul
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Tapón de cierre no enrollable Brannan
Longitud (métrico) 405 mm
Material Vidrio
Tipo de producto Termómetro de laboratorio
Temperatura máxima 51 °C
Temperatura mín. (métrico) − 1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 1 °C a + 51 °C
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 0,2 °C
Immersion Length 76 mm