Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +101 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -1 °C a +101 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De - 10 °C a + 330 °C
De - 10 °C a + 360 °C
De - 1 °C a + 51 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2°
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
- Fácil de leer gracias al fondo blanco
- Con anillo de suspensión de seguridad
- Con parte superior no enrollable de color azul
- Disponible en diferentes escalas de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Alcohol azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Incluye | Tapón de cierre no enrollable Brannan |
| Longitud (métrico) | 405 mm |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio |
| Temperatura máxima | 210 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 10 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +210 °C |
| Mostrar más |