Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Código de producto. 13018593
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 °C a +101 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -1 °C a +101 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De - 10 °C a + 330 °C
De - 10 °C a + 360 °C
De - 1 °C a + 51 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13018593
Brand: Brannan™ 44/802/8
This item is not returnable. View return policy
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Termómetros sin mercurio de uso general/agitación con un relleno de alcohol marrón de baja toxicidad.
  • Este relleno marrón permite tomar lecturas de temperatura precisas por encima de los 300 °C.
  • Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
  • Viene con una tapón sin rosca azul y un anillo de suspensión de seguridad.
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Tapón de cierre no enrollable Brannan
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol azul
Tipo de producto Termómetro de laboratorio
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +110 °C
Exactitud De ± 1 C a 35 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.