Descripción
Agregue un nivel adicional de protección al laboratorio en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido durante el almacenamiento con los recipientes Dewar con las alarmas de bajo nivel Thermo Scientific™ LN2, para uso con cualquier contenedor LN2 de tamaño estándar.
Incluye:
Contactos secos para alarma remota
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Alarma de nivel bajo con contactos secos para la conexión a un sistema de marcación telefónica o a una alarma remota, instalada por el cliente |
| Tipo | Alarma de nivel bajo de LN2 |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier contenedor de LN2 de tamaño estándar |
| Opciones de vigilancia | Alarma |
| Tensión | 120 V |