Descripción
Proteja las muestras biológicas irreemplazables con el control de nivel de NL2Thermo Scientific™, uno de los controles de nivel de nitrógeno más avanzados disponibles. Diseñado para minimizar la evaporación del nitrógeno líquido, el monitor se destina al uso con los sistemas de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Locator™ y Locator Plus.
- Proteja las muestras biológicas insustituibles con el monitor de nivel de nitrógeno líquido más avanzado. Reducción única de la conducción y la evaporación del nitrógeno líquido. El indicador de fácil lectura muestra continuamente el volumen de nitrógeno en intervalos de 1/8. Las alarmas visuales y acústicas avisan de que el nivel de nitrógeno líquido es bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | monitor de Nivel |
| Tipo | LN2 Measuring Device |
| Para utilizar con (equipo) | Locator Jr. Plus |
| Opciones de vigilancia | Alarma |
| Tensión | 100/240 V |