Learn More
Thermo Scientific™ Monitor de nivel
Código de producto. 10164623 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Tensión:
100/240 V
100/240 V
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10164623
Marca: Thermo Scientific™ CN509X7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de conservación criogénica Thermo Scientific™ Locator y Locator Plus.
Proteja las muestras biológicas irreemplazables con el control de nivel de NL2Thermo Scientific™, uno de los controles de nivel de nitrógeno más avanzados disponibles. Diseñado para minimizar la evaporación del nitrógeno líquido, el monitor se destina al uso con los sistemas de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Locator™ y Locator Plus.
Control de nivel ultrasónico
  • Minimiza la conducción y la evaporación del nitrógeno líquido.
  • El indicador de fácil lectura muestra continuamente el volumen de nitrógeno líquido en incrementos de 0,32 cm (0,125 pulg).
  • Las alarmas visuales y sonoras indican los niveles bajos de nitrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción monitor de Nivel
Tipo Dispositivo de medición de NL2
Para utilizar con (equipo) Locator 4 Plus
Opciones de vigilancia Alarma
Tensión 230 V