missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LMX1B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18076161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18076161 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18076161

Marca: Invitrogen™ PA5145114

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YEKEKDLLSS VSPDESDSVK SEDEDGDMKP AKGQGSQSKG SG Antigen sequence identity: Mouse 100%; Rat 98%.

LMX1B, LIM homeobox transcription factor 1B, belongs to the LIM-homeodomain family. Members of this family are known to be important for pattern formation during development. LMX1B regulates mid-hindbrain patterning LMX1B-null mice embryos have a severe reduction in the number of midbrain dopaminergic neurons compared to wild-type. While LMX1B appears to be important for both the development and the survival of dopamine neurons, the related LMX1A is crucial for the differentiation of these cells. However, LMX1A and LMX1B function cooperatively to regulated the proliferation, specification and differentiation of midbrain dopaminergic neuronal progenitors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LMX1B
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Lmx1b
N.º de referencia del gen O60663
Alias de gen LIM homeo box transcription factor 1B; LIM homeobox transcription factor 1 beta; LIM homeobox transcription factor 1, beta; LIM homeobox transcription factor 1-beta; LIM/homeobox protein 1.2; LIM/homeobox protein LMX1B; LMX1.1; LMX1.2; LMX-1.2; LMX1B; NPS1
Símbolos de los genes Lmx1b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 169-210. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110052).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4010
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.