missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LMOD1 Monoclonal Antibody (K94010_8H3), Invitrogen™

Código de producto. 30199020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30199020 50 μL 50 microgramos
30204306 200 μL 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30199020 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555872

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: VSEDPDIDSL LETLSPEEME ELEKELDVVD PDGSVPVGLR QRNQTEKQST GVYNREAMLN FCEKETKKLM QREMSMDESK QVETKTDAKN GEERGRDASK KALGPRRDSD LGKEPKRGGL KKSFSRDRDE AGGKSGEKPK EEKIIRGIDK GRVRAAVDKK EAGKDGRGEE

The leiomodin 1 protein (LMOD1) has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves' disease and thyroid-associated ophthalmopathy. The leiomodin 1 protein has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves' disease and thyroid-associated ophthalmopathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LMOD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K94010_8H3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica Lmod1
N.º de referencia del gen P29536
Alias de gen 1D; 64 kDa autoantigen 1D; 64 kDa autoantigen 1D3; 64 kDa autoantigen D1; 64kD; 9530015K06Rik; D1; leimodin 1 (smooth muscle); leiomodin 1; leiomodin 1 (smooth muscle); leiomodin, muscle form; Leiomodin-1; LMOD1; SMLMOD; SM-Lmod; Smooth muscle leiomodin; thyroid and eye muscle autoantigen D1 (64kD); thyroid-associated ophthalmopathy autoantigen
Símbolos de los genes Lmod1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CR2 (immunogen range is 11-180).
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.