missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LM22B-10, MedChemExpress

Código de producto. 16486657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486657 5 mg 5 miligramos
16470297 50 mg 50 miligramos
16444966 100 mg 100 miligramos
16403948 10 mg 10 miligramos
16490106 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486657

Marca: Medchem Express HY104047

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.

LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LM22B-10
Forma física Solid
CAS 342777-54-2
Color Green
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33ClN2O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (309.27 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 485.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.01
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.