Learn More
Invitrogen™ LLPH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17137853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17137853 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17137853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5109921
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: MAKSLRSKWK RKMRAEKRKK NAPKEASRLK SILKLDGDVL MKDVQEIATV VVPKPKHCQE KMQCEVKDEK DDMKMETDIK RNKKTLLDQH GQYPIWMNQR QRKRLKAKRE KRKGKSKAKA VKVAKGLAW.
In hippocampal neurons, regulates dendritic and spine growth and synaptic transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LLPH
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica LLPH
N.º de referencia del gen Q9BRT6
Alias de gen C12orf31; cPERP-G; hLLP; human LAPS18-like protein; LLP homolog, long-term synaptic facilitation; LLP homolog, long-term synaptic facilitation (Aplysia); LLPH; Protein LAPS18-like; Protein LLP homolog
Símbolos de los genes LLPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-129 of human LLPH (NP_115714.1).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 299818, 84298
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG