Learn More
Invitrogen™ LLPH Polyclonal Antibody
Descripción
Immunogen sequence: KMQCEVKDEKD DMKMETDIKR NKKTLLDQHG QYPIWMNQRQ RKRLKAKREK RKGKSKAKAV KVAKG Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 72%, rat 81%.
In hippocampal neurons, regulates dendritic and spine growth and synaptic transmission.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LLPH |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | LLPH |
| N.º de referencia del gen | Q9BRT6 |
| Alias de gen | C12orf31; cPERP-G; hLLP; human LAPS18-like protein; LLP homolog, long-term synaptic facilitation; LLP homolog, long-term synaptic facilitation (Aplysia); LLPH; Protein LAPS18-like; Protein LLP homolog |
| Símbolos de los genes | LLPH |
| Mostrar más |