missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LLGL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15664625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15664625 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15664625

Marca: Invitrogen™ PA550698

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total LLGL1 protein.

LLGL1 is a protein that is similar to a tumor suppressor in Drosophila. The protein is part of a cytoskeletal network and is associated with nonmuscle myosin II heavy chain and a kinase that specifically phosphorylates this protein at serine residues. The gene for LLGL1 is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LLGL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica LLGL1
N.º de referencia del gen Q15334
Alias de gen AI325176; DLG4; HUGL; Hugl protein; HUGL1; Hugl-1; Human homolog to the D-lgl gene protein; lethal giant larvae homolog 1; lethal giant larvae homolog 1 (Drosophila); lethal giant larvae homolog 1, scribble cell polarity complex component; lethal(2) giant larvae protein homolog 1; Lgl1; LLGL; Llgl1; LLGL1, scribble cell polarity complex component; Llglh; Mgl1; Mgl-1; Mlgl; Rgl1; Rgl-1
Símbolos de los genes LLGL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human lethal giant larvae homolog 1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3996
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.