missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Llama IgG APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18758696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758696 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758696 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor F011126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG Polyclonal antibody specifically detects IgG in Llama samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Especie del huésped Goat
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3500
Especies diana Llama
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.